Tlačiť
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Boc-D-Phe(4-F)-OH, N-Boc-4-fluoro-D-phenylalanine
PC2054-10G PC2054-5G
APOSPC2054-10GEA 164.23 EUR
APOSPC2054-10G APOSPC2054-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine 95+%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine
Vzorec: C₁₄H₁₈FNO₄
Mw: 283.30 g/mol
Teplota tavenia: 83…86 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00079669
Číslo CAS: 57292-45-2