Tlačiť
5-Amino-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
PC2034-1G PC2034-250MG PC2034-5G PC2034-100MG
APOSPC2034-1GEA 224.23 EUR
APOSPC2034-1G APOSPC2034-250MG APOSPC2034-5G APOSPC2034-100MG
5-Amino-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 98%
5-Amino-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride
Vzorec: C₈H₅F₆NO
Mw: 245.12 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04972664
Číslo CAS: 104678-68-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III