Tlačiť
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(3-Fluorophenyl)propanoic acid
PC2030-250MG PC2030-5G PC2030-10G
APOSPC2030-250MGEA 16.7 EUR
APOSPC2030-250MG APOSPC2030-5G APOSPC2030-10G
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid 98%
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
Mw: 168.17
Teplota varu: 125 °C/10.5mmHg
Teplota tavenia: 43…47 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01310821
Číslo CAS: 458-45-7