Tlačiť
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Phenoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC2029-10G PC2029-5G PC2029-1G
APOSPC2029-10GEA 462.9 EUR
APOSPC2029-10G APOSPC2029-5G APOSPC2029-1G
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluoride 98%
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluoride
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO
Teplota tavenia: 55…57 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04972663
Číslo CAS: 267416-81-9