Tlačiť
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2023-1G PC2023-250MG PC2023-5G
APOSPC2023-1GEA 142 EUR
APOSPC2023-1G APOSPC2023-250MG APOSPC2023-5G
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₁H₅Cl₂F₃N₂O
Teplota varu: 120 °C/0,3mmHg
Teplota tavenia: 52…53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068143
Číslo CAS: 175137-19-6
OSN: 3261
ADR: 8,III