Tlačiť
5-(4-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)furan-3-carbonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2021-1G PC2021-250MG
APOSPC2021-1GEA 86.12 EUR
APOSPC2021-1G APOSPC2021-250MG
5-(4-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)furan-3-carbonyl chloride 97%
5-(4-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)furan-3-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₅Cl₂F₃O₂
Mw: 309.07 g/mol
Teplota tavenia: 135…137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00275554
Číslo CAS: 175276-61-6
OSN: 1759
ADR: 8 III