Tlačiť
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-4-iodobenzotrifluoride
PC2015-1G PC2015-5G
APOSPC2015-1GEA 81.31 EUR
APOSPC2015-1G APOSPC2015-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃IN
Mw: 287.0210 g/mol
Teplota varu: 102…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972658
Číslo CAS: 105202-02-6