Tlačiť
5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201383-250MG PC201383-1G PC201383-5G
APOSPC201383-250MGEA 91.73 EUR
APOSPC201383-250MG APOSPC201383-1G APOSPC201383-5G
5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine 98%
5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₅BrF₂N₂O
Mw: 239.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12405789
Číslo CAS: 947249-13-0