Tlačiť
6-Fluoro-7-azaindole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
PC201367-100MG PC201367-250MG PC201367-1G
APOSPC201367-100MGEA 111.36 EUR
APOSPC201367-100MG APOSPC201367-250MG APOSPC201367-1G
6-Fluoro-7-azaindole 97%
6-Fluoro-7-azaindole
Vzorec: C₇H₅FN₂
Mw: 136.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659668
Číslo CAS: 898746-42-4