Tlačiť
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 3-amino-5-fluorobenzoate
PC201353-25G PC201353-5G
APOSPC201353-25GEA 453.67 EUR
APOSPC201353-25G APOSPC201353-5G
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Mw: 169.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05863683
Číslo CAS: 884497-46-5