Tlačiť
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-6-picoline 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (6-Fluoro-2-methylpyridin-3-yl)methanol, 6-Fluoro-3-hydroxymethyl-2-methylpyridine
PC201352-100MG PC201352-250MG PC201352-1G
APOSPC201352-100MGEA 92.93 EUR
APOSPC201352-100MG APOSPC201352-250MG APOSPC201352-1G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-6-picoline 95+%
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-6-picoline
Vzorec: C₇H₈FNO
Mw: 141.1400 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05662401
Číslo CAS: 884494-98-8