Tlačiť
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylic acid
PC201328-10G PC201328-25G PC201328-5G
APOSPC201328-10GEA 443.82 EUR
APOSPC201328-10G APOSPC201328-25G APOSPC201328-5G
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 97%
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Mw: 175.543 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185819
Číslo CAS: 860296-24-8