Tlačiť
2-Fluoro-m-anisidine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Fluoro-3-methoxyaniline
PC201312-10G PC201312-1G PC201312-5G
APOSPC201312-10GEA 687.36 EUR
APOSPC201312-10G APOSPC201312-1G APOSPC201312-5G
2-Fluoro-m-anisidine 99%
2-Fluoro-m-anisidine
Vzorec: C₇H₈FNO
Mw: 141.1400 g/mol
Teplota varu: 231 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11042216
Číslo CAS: 801282-00-8