Tlačiť
Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 4-amino-2-fluorobenzoate
PC201296-10G PC201296-100G PC201296-25G
APOSPC201296-10GEA 95.07 EUR
APOSPC201296-10G APOSPC201296-100G APOSPC201296-25G
Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Mw: 169.1530 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09037917
Číslo CAS: 73792-08-2