Tlačiť
3-Fluoro-2,2-dimethylpropanoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201274-100MG PC201274-250MG PC201274-1G
APOSPC201274-100MGEA 73 EUR
APOSPC201274-100MG APOSPC201274-250MG APOSPC201274-1G
3-Fluoro-2,2-dimethylpropanoic acid 97%
3-Fluoro-2,2-dimethylpropanoic acid
Vzorec: C5H9FO2
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17677039
Číslo CAS: 64241-77-6