Tlačiť
4-Fluoro-7-azaindole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201273-1G PC201273-5G
APOSPC201273-1GEA 194.95 EUR
APOSPC201273-1G APOSPC201273-5G
4-Fluoro-7-azaindole 97%
4-Fluoro-7-azaindole
Vzorec: C₇H₅FN₂
Teplota tavenia: 118…120 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08272231
Číslo CAS: 640735-23-5