Methyl-2-fluoroisonicotinate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Methyl 2-fluoroisonicotinate
PC201256-1G
PC201256-5G
APOSPC201256-1GEA
54.88
EUR
APOSPC201256-1G
APOSPC201256-5G
Methyl-2-fluoroisonicotinate 95%
Methyl-2-fluoroisonicotinate
Vzorec:
C₇H₆FNO₂ Mw: 155.1300 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD11656063 Číslo CAS: 455-69-6 |