Tlačiť
5-Fluoro-2-pyrimidinecarbonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Fluoropyrimidine-2-carbonitrile
PC201244-10G PC201244-1G PC201244-5G
APOSPC201244-10GEA 921.69 EUR
APOSPC201244-10G APOSPC201244-1G APOSPC201244-5G
5-Fluoro-2-pyrimidinecarbonitrile 97%
5-Fluoro-2-pyrimidinecarbonitrile
Vzorec: C5H2FN3
Mw: 123.0879 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11846243
Číslo CAS: 38275-55-7