Tlačiť
3-Bromo-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201241-250MG PC201241-1G PC201241-5G
APOSPC201241-250MGEA 79.71 EUR
APOSPC201241-250MG APOSPC201241-1G APOSPC201241-5G
3-Bromo-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
3-Bromo-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Vzorec: C7H3BrF3N3
Mw: 266.0180 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08234995
Číslo CAS: 375857-65-1