Tlačiť
2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201240-10G PC201240-5G
APOSPC201240-10GEA 352.49 EUR
APOSPC201240-10G APOSPC201240-5G
2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine 98%
2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅ClFN
Mw: 145.56 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095216
Číslo CAS: 374633-32-6