Tlačiť
Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate
PC201238-10G PC201238-1G PC201238-5G
APOSPC201238-10GEA 523.13 EUR
APOSPC201238-10G APOSPC201238-1G APOSPC201238-5G
Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate 97%
Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Mw: 201.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06658469
Číslo CAS: 361336-80-3