Tlačiť
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC201204-1G PC201204-250MG PC201204-5G
APOSPC201204-1GEA 73.3 EUR
APOSPC201204-1G APOSPC201204-250MG APOSPC201204-5G
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 97+%
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Vzorec: C8H5F2NO
Mw: 169.1300 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11847159
Číslo CAS: 228421-83-8