Tlačiť
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-iodobenzotrifluoride
PC2012-1G PC2012-25G PC2012-5G
APOSPC2012-1GEA 24.91 EUR
APOSPC2012-1G APOSPC2012-25G APOSPC2012-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃IN
Mw: 287.0200 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972657
Číslo CAS: 97760-97-9