Tlačiť
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC201171-5G PC201171-25G
APOSPC201171-5GEA 93.06 EUR
APOSPC201171-5G APOSPC201171-25G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
Mw: 240.0200 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12828280
Číslo CAS: 172215-91-7
OSN: 2810
ADR: 6.1 III