Tlačiť
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidin-4-ol hydrochloride
PC201166-1G PC201166-250MG PC201166-500MG
APOSPC201166-1GEA 357.7 EUR
APOSPC201166-1G APOSPC201166-250MG APOSPC201166-500MG
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol hydrochloride
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₅ClF₃NO
Mw: 281.71 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044735
Číslo CAS: 1683-49-4