Tlačiť
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC201143-5G PC201143-1G
APOSPC201143-5GEA 79.71 EUR
APOSPC201143-5G APOSPC201143-1G
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
Mw: 162.1100 g/mol
Teplota tavenia: 58…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09056877
Číslo CAS: 147149-98-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III