Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-3-formylpyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde
PC201111-1G PC201111-250MG PC201111-5G
APOSPC201111-1GEA 34.97 EUR
APOSPC201111-1G APOSPC201111-250MG APOSPC201111-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-formylpyridine 97%
4-Bromo-2-fluoro-3-formylpyridine
Vzorec: C₆H₃BrFNO
Mw: 204 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09870050
Číslo CAS: 128071-77-2