Tlačiť
3-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201059-1G PC201059-5G PC201059-250MG
APOSPC201059-1GEA 120.97 EUR
APOSPC201059-1G APOSPC201059-5G APOSPC201059-250MG
3-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine 95%
3-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrFN
Mw: 190.0130 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18257616
Číslo CAS: 1211517-76-8