Tlačiť
4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201029-1G PC201029-5G PC201029-10G
APOSPC201029-1GEA 157.82 EUR
APOSPC201029-1G APOSPC201029-5G APOSPC201029-10G
4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile 97%
4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClFN₂
Mw: 170.57 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18426013
Číslo CAS: 1147558-43-7