Tlačiť
3-Fluoro-4-cyanopyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201025-1G PC201025-25G PC201025-5G
APOSPC201025-1GEA 75.31 EUR
APOSPC201025-1G APOSPC201025-25G APOSPC201025-5G
3-Fluoro-4-cyanopyridine 98%
3-Fluoro-4-cyanopyridine
Vzorec: C6H3FN2
Mw: 122.10 g/mol
Teplota tavenia: 85…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112524
Číslo CAS: 113770-88-0
OSN: 3439
ADR: 6.1 III