Tlačiť
Ethyl 3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
PC200509-1G PC200509-250MG
APOSPC200509-1GEA 220.22 EUR
APOSPC200509-1G APOSPC200509-250MG
Ethyl 3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₂FNO₃
Teplota tavenia: 58…59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09756447
Číslo CAS: 954230-39-8