Tlačiť
3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC200493-1G PC200493-5G PC200493-25G
APOSPC200493-1GEA 101.34 EUR
APOSPC200493-1G APOSPC200493-5G APOSPC200493-25G
3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrF₂O₂
Mw: 237.01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09261257
Číslo CAS: 651026-98-1