Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
PC2004-1G PC2004-25G PC2004-5G PC2004-100G
APOSPC2004-1GEA 16.73 EUR
APOSPC2004-1G APOSPC2004-25G APOSPC2004-5G APOSPC2004-100G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃ClF₃N
Mw: 205.57
Teplota varu: 100…105 °C/11mmHg
Teplota tavenia: 64…68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190117
Číslo CAS: 1735-54-2
OSN: 3439
ADR: 6.1 III