Tlačiť
5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200352-1G PC200352-500MG
APOSPC200352-1GEA 696.58 EUR
APOSPC200352-1G APOSPC200352-500MG
5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₄F₆N₂O₂
Mw: 310.16 g/mol
Teplota tavenia: 171 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22373654
Číslo CAS: 1379526-94-9