Tlačiť
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC200339-5G PC200339-25G
APOSPC200339-5GEA 86.24 EUR
APOSPC200339-5G APOSPC200339-25G
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile 98%
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile
Vzorec: C8H4FNO
Teplota varu: 205 °C
Teplota tavenia: 82…84 °C
Teplota vzplanutia: 77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04974123
Číslo CAS: 1003708-42-6