Tlačiť
Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
PC200333-1G PC200333-500MG
APOSPC200333-1GEA 206.98 EUR
APOSPC200333-1G APOSPC200333-500MG
Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₈BrFO₃
Teplota tavenia: 36…38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20482372
Číslo CAS: 1007455-22-2