Tlačiť
5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200318-1G PC200318-500MG
APOSPC200318-1GEA 213.5 EUR
APOSPC200318-1G APOSPC200318-500MG
5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₀FNO₂
Mw: 207.21 g/mol
Teplota tavenia: 45…47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20921611
Číslo CAS: 218301-23-6