Tlačiť
2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200314-1G PC200314-500MG PC200314-5G
APOSPC200314-1GEA 307.66 EUR
APOSPC200314-1G APOSPC200314-500MG APOSPC200314-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid 90%
2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₃
Teplota tavenia: 188…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21333206
Číslo CAS: 91659-19-7