Tlačiť
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Bis(trifluoromethyl)isonicotinic acid
PC200305-1G PC200305-500MG
APOSPC200305-1GEA 1243.74 EUR
APOSPC200305-1G APOSPC200305-500MG
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₃F₆NO₂
Mw: 259.11 g/mol
Teplota tavenia: 123…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11501683
Číslo CAS: 1092343-70-8