Tlačiť
[2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,3-Dichloro-4-(hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC200304-1G PC200304-500MG
APOSPC200304-1GEA 826.36 EUR
APOSPC200304-1G APOSPC200304-500MG
[2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
[2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
Vzorec: C₇H₄Cl₂F₃NO
Mw: 246.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12025911
Číslo CAS: 1160474-70-3