Tlačiť
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200303-1G PC200303-500MG
APOSPC200303-1GEA 826.36 EUR
APOSPC200303-1G APOSPC200303-500MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
Mw: 225.56 g/mol
Teplota tavenia: 105 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14581664
Číslo CAS: 796090-27-2