Tlačiť
[2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-(hydroxymethyl)pyridine
PC200301-1G PC200301-500MG
APOSPC200301-1GEA 1120.37 EUR
APOSPC200301-1G APOSPC200301-500MG
[2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol 95+%
[2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol
Vzorec: C₈H₅F₆NO
Mw: 245.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20921614
Číslo CAS: 1353878-03-1