Tlačiť
Ethyl 2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 2,6-bis(trifluoromethyl)isonicotinate
PC200300-1G PC200300-500MG
APOSPC200300-1GEA 826.36 EUR
APOSPC200300-1G APOSPC200300-500MG
Ethyl 2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Ethyl-2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₇F₆NO₂
Mw: 287.16 g/mol
Teplota tavenia: 41…43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17015230
Číslo CAS: 1280520-88-8