Tlačiť
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200298-1G PC200298-500MG
APOSPC200298-1GEA 1213.3 EUR
APOSPC200298-1G APOSPC200298-500MG
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Vzorec: C₁₂H₁₃ClF₃N₃O₂
Mw: 323.7 g/mol
Teplota tavenia: 75…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12025894
Číslo CAS: 1147979-45-0