Tlačiť
2-Chloro-6-phenyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200296-1G PC200296-500MG
APOSPC200296-1GEA 673.89 EUR
APOSPC200296-1G APOSPC200296-500MG
2-Chloro-6-phenyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
2-Chloro-6-phenyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Vzorec: C₁₄H₇ClF₃N₃O
Mw: 325.68 g/mol
Teplota tavenia: 134…135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14581650
Číslo CAS: 1198475-48-7