Tlačiť
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200295-1G PC200295-500MG
APOSPC200295-1GEA 713.8 EUR
APOSPC200295-1G APOSPC200295-500MG
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Vzorec: C₈H₆ClF₃N₂O₂
Mw: 254.6 g/mol
Teplota tavenia: 131…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12498715
Číslo CAS: 1171919-10-0