Tlačiť
5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1,3-Dihydro-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-2H-indol-2-one
PC200294-1G PC200294-500MG
APOSPC200294-1GEA 714.8 EUR
APOSPC200294-1G APOSPC200294-500MG
5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO₂
Teplota tavenia: 226…228 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12922678
Číslo CAS: 1190198-26-5