Tlačiť
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-4-piperidinyl ether
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200283-1G PC200283-250MG
APOSPC200283-1GEA 501.9 EUR
APOSPC200283-1G APOSPC200283-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-4-piperidinyl ether
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-4-piperidinyl ether
Vzorec: C₁₁H₁₂ClF₃N₂O
Mw: 280.68 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11553058
Číslo CAS: 1092352-80-1