Tlačiť
Methyl-4-[(E)-[(2-chloropyridin-3-yl)methylidene]amino]-3-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200281-1G PC200281-500MG
APOSPC200281-1GEA 537.95 EUR
APOSPC200281-1G APOSPC200281-500MG
Methyl-4-[(E)-[(2-chloropyridin-3-yl)methylidene]amino]-3-fluorobenzoate
Methyl-4-[(E)-[(2-chloropyridin-3-yl)methylidene]amino]-3-fluorobenzoate
Vzorec: C₁₄H₁₀ClFN₂O₂
Mw: 292.7 g/mol
Teplota tavenia: 132…133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18904318
Číslo CAS: 1296225-23-4