Tlačiť
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-(6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine
PC200280-1G PC200280-500MG
APOSPC200280-1GEA 414.58 EUR
APOSPC200280-1G APOSPC200280-500MG
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₁ClF₃N₃
Mw: 265.67 g/mol
Teplota tavenia: 76…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00892750
Číslo CAS: 132834-56-1